Learn More
SLC2A9 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2D6E1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 67530-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16810216
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The SLC2A9 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SLC2A9. This antibody recognizes human, mouse, rat, rabbit, pig antigen. The SLC2A9 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
SLC2A9
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
2D6E1
Unconjugated
150 μL
56606