Learn More
WTW™ Électrodes de pH spéciales SenTix™
Spécialistes pour tous les cas : les électrodes de pH spéciales SenTix™ pour applications spéciales peuvent déterminer la valeur du pH des surfaces, des solides en suspension, des suspensions et bien plus encore.
325.52€ - 439.00€
Spécification
Plage de pH | 0 à 14 |
---|---|
Type | Électrode de pH spéciale SenTix™ PLUS |
Longueur (métrique) du tube | 170 mm |
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Gamme de température (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Gamme de température (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10663742
|
WTW™
103650 |
Tête | 0°C à 60°C |
325.52€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15153976
|
WTW™
103731 |
Câble fixe | -5°C à +100°C |
439.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Adaptation à la consistance de l’échantillon par des membranes en verre spéciales
- Précision de mesure optimale grâce à une technique de diaphragme adaptée
- Disponible soit pour les échantillons à faible conductivité, soit pour les émulsions
Spécification
0 à 14 | |
Électrode de pH spéciale SenTix™ PLUS | |
170 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.