Learn More
WTW™ Électrodes de pH spéciales SenTix™
Spécialistes pour tous les cas : les électrodes de pH spéciales SenTix™ pour applications spéciales peuvent déterminer la valeur du pH des surfaces, des solides en suspension, des suspensions et bien plus encore.
Marque: WTW™ 103731
428.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptation à la consistance de l’échantillon par des membranes en verre spéciales
- Précision de mesure optimale grâce à une technique de diaphragme adaptée
- Disponible soit pour les échantillons à faible conductivité, soit pour les émulsions
Spécification
Pour les émulsions, etc. avec capteur de température, câble DIN | |
Arbre en verre | |
-5°C à +100°C | |
pH-mètre | |
SenTix™ HWD | |
-5°C à +100°C | |
170 mm |
Câble fixe | |
0 à 14 | |
Électrode de pH spéciale SenTix™ PLUS | |
DIN, fiche d’électrode banane de 4 mm, câble de 1 m | |
NTC intégré 30 kilohms | |
1 m |