Learn More
WTW™ Électrodes de pH spéciales SenTix™
Spécialistes pour tous les cas : les électrodes de pH spéciales SenTix™ pour applications spéciales peuvent déterminer la valeur du pH des surfaces, des solides en suspension, des suspensions et bien plus encore.
Marque:  WTW™ 103650
305.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10663742
  • 325.52€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 24-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Adaptation à la consistance de l’échantillon par des membranes en verre spéciales
  • Précision de mesure optimale grâce à une technique de diaphragme adaptée
  • Disponible soit pour les échantillons à faible conductivité, soit pour les émulsions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pour les échantillons à faible conduction, tête de fiche S7
Arbre en verre, diaphragme de découpe
0°C à 60°C
pH-mètre Vario
SenTix™ HW
170 mm
Tête
0 à 14
Électrode de pH spéciale SenTix™ PLUS
DIN, connecteur d’électrode BNC
0°C à 60°C