Learn More
Cole-Parmer™ Collecteur en PTFE, 2 sorties
Organisez vos circuits de liquide avec ces collecteurs thermoplastiques
137.70€ - 176.40€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Température min. de fonctionnement (impériale) | –200°F |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -129°C |
Pression maximale | 120°psi |
Max. Operating Temperature (English) | 300°F |
Code produit | Marque | Longueur totale (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur totale (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11785258
|
Cole-Parmer™
31521-01 |
1,75 po |
143.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11795258
|
Cole-Parmer™
31521-03 |
2 3/8 pouces | N/A | ||||||
11705268
|
Cole-Parmer™
31521-05 |
2,75 in | N/A | ||||||
Description
- Collecteur en PTFE.
- Le PTFE chimiquement inerte résiste à la plupart des solutions chimiques agressives.
- Disponibles dans un vaste choix de configurations adaptées à un large éventail d’applications.
Spécification
PTFE | |
-129°C | |
300°F |
–200°F | |
120°psi | |
150°C |