Learn More
Cole-Parmer™ Collecteur en PTFE, 2 sorties
Organisez vos circuits de liquide avec ces collecteurs thermoplastiques
Marque:  Cole-Parmer™ 31521-01
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11785258
  • 143.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 04-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Collecteur en PTFE.
  • Le PTFE chimiquement inerte résiste à la plupart des solutions chimiques agressives.
  • Disponibles dans un vaste choix de configurations adaptées à un large éventail d’applications.
Spécification
Spécification
PTFE
4,45 cm
-129°C
NPT(F) 1/8 po
1 po
1 po
300°F
Collecteur en PTFE, 2 sorties
1,75 po
–200°F
NPT(F) 1/4 po
2,54 cm
2,54 cm
120°psi
150°C