Learn More
Cole-Parmer™ Collecteur en PTFE, 2 sorties
Organisez vos circuits de liquide avec ces collecteurs thermoplastiques
Marque: Cole-Parmer™ 31521-03
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Collecteur en PTFE.
- Le PTFE chimiquement inerte résiste à la plupart des solutions chimiques agressives.
- Disponibles dans un vaste choix de configurations adaptées à un large éventail d’applications.
Spécification
PTFE | |
6,03 cm | |
-129°C | |
NPT(F) 1/8 po | |
1,25 in | |
1,25 in | |
300°F | |
Collecteur en PTFE, 2 sorties |
2 3/8 pouces | |
–200°F | |
NPT(F) 3/8 po | |
3,18 cm | |
3,18 cm | |
120°psi | |
150°C |