Learn More
Sampling Systems™ Flacons PTFE
PTFE bottles are ideal for storage and are made from 100% PTFE, giving them high chemical resistance. They are suitable for low temperatures and include both a bottle and a cap.
12.85€ - 324.00€
Spécification
Couleur | White |
---|---|
Matériau | PTFE |
Stérilité | Non stérile |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17932092
|
Sampling Systems™
A125-1 |
1 mL |
12.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17962092
|
Sampling Systems™
A125-5 |
5 mL |
18.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17902132
|
Sampling Systems™
A125-10 |
10 mL |
25.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17992122
|
Sampling Systems™
A125-25 |
25 mL |
33.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17992092
|
Sampling Systems™
A125-50 |
50 mL |
43.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17972092
|
Sampling Systems™
A125-100 |
100 mL |
58.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17982092
|
Sampling Systems™
A125-250 |
250 mL |
75.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17922132
|
Sampling Systems™
A125-500 |
500 mL |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17952092
|
Sampling Systems™
A125-1000 |
1 L |
179.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17982122
|
Sampling Systems™
A125-2000 |
2 L |
324.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Conforms to both FDA and USP class VI requirements
- Crevice-free interior
- Heavy wall construction
- Suitable for use up to 280°C
Spécification
White | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
No | |
Cylindrique | |
Storage Bottle | |
PTFE | |
Oui |
PTFE | |
Oui | |
Reusable | |
Large | |
Certified Quality | |
Unlined | |
Screw Cap |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.