Learn More
Sampling Systems™ Flacons PTFE
PTFE bottles are ideal for storage and are made from 100% PTFE, giving them high chemical resistance. They are suitable for low temperatures and include both a bottle and a cap.
Marque:  Sampling Systems™ A125-100
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17972092
  • 58.45€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Conforms to both FDA and USP class VI requirements
  • Crevice-free interior
  • Heavy wall construction
  • Suitable for use up to 280°C
Spécification
Spécification
100 mL
White
Non stérile
Autoclavable
No
Cylindrique
Storage Bottle
PTFE
Oui
3.4 oz.
PTFE
Oui
Reusable
Large
Certified Quality
Unlined
Screw Cap