Learn More
PRPF38A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | PRPF38A |
---|---|
Concentration | 0.2 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16803475
|
Proteintech
24946-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16893465
|
Proteintech
24946-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
PRPF38A is a protein coding gene involved in pre-mRNA splicing as a component of the spliceosome.Spécification
PRPF38A | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q8NAV1 | |
84950 | |
PRPF38A Fusion Protein Ag20980 | |
Primary | |
-20°C | |
PRPF38A |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Pre mRNA splicing factor 38A, PRPF38A, RP5 965L7.1 | |
PRPF38A | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |