Learn More
PRPF38A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 24946-1-AP-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
PRPF38A is a protein coding gene involved in pre-mRNA splicing as a component of the spliceosome.Specifica
PRPF38A | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
PRPF38A | |
Pre mRNA splicing factor 38A, PRPF38A, RP5 965L7.1 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
84950 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
0.2 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Q8NAV1 | |
PRPF38A | |
PRPF38A Fusion Protein Ag20980 | |
20 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto