missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRPF38A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 24946-1-AP-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PRPF38A is a protein coding gene involved in pre-mRNA splicing as a component of the spliceosome.Spécification
PRPF38A | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
PRPF38A | |
Pre mRNA splicing factor 38A, PRPF38A, RP5 965L7.1 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
84950 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
0.2 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Q8NAV1 | |
PRPF38A | |
PRPF38A Fusion Protein Ag20980 | |
150 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu