Learn More
Sampling Systems™ Pelles en polypropylène
Allie légèreté et robustesse pour la manipulation des matériaux.
88.10€ - 90.35€
Spécification
Type de produit | Pelle |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Couleur | blanc |
Longueur (métrique) | 1100 mm |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15899501
|
Sampling Systems™
8228P-27 |
270 mm |
88.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15809511
|
Sampling Systems™
8228P-33 |
330 mm |
90.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Conception hygiénique en une seule pièce
- Résistant aux produits chimiques
- Disponible en deux largeurs : 270 ou 330 mm
Spécification
Pelle | |
Polypropylène | |
blanc | |
1100 mm |