Learn More
Sampling Systems™ Pelles en polypropylène
Allie légèreté et robustesse pour la manipulation des matériaux.
Marque: Sampling Systems™ 8228P-27
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conception hygiénique en une seule pièce
- Résistant aux produits chimiques
- Disponible en deux largeurs : 270 ou 330 mm
Spécification
Pelle | |
blanc | |
270 mm |
Polypropylène | |
1100 mm |