Learn More
Sampling Systems™ Pelles en polypropylène
Allie légèreté et robustesse pour la manipulation des matériaux.
Marque:  Sampling Systems™ 8228P-33
 Afficher plus de versions de ce produit
Product Code. 15809511
  • 90.35€ / 1 pièce
Only null left
Expédition estimée: 01-09-2025
Description
  • Conception hygiénique en une seule pièce
  • Résistant aux produits chimiques
  • Disponible en deux largeurs : 270 ou 330 mm
Specifications
Specifications
Pelle
blanc
330 mm
Polypropylène
1100 mm