Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bouchons en caoutchouc naturel
Fabriqués en caoutchouc naturel élastique, ces bouchons sont flexibles et offrent une étanchéité totale et une bonne adhérence. Les bouchons en caoutchouc naturel Saint Gobain Life Sciences Performance Plastics™ résistent aux agents chimiques lors d’un usage normal en laboratoire. Idéal pour une utilisation avec des pipettes, des flacons, des bouteilles ou des ballons.
14.45€ - 82.90€
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Matériau | Caoutchouc naturel |
Type de produit | Bouchon |
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Bottom | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Bottom | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11794518
|
Saint Gobain Life Sciences
20301550 |
10.5 mm | 50/boîte | N/A | |||||
11784528
|
Saint Gobain Life Sciences
20302450 |
18 mm | 50/boîte | N/A | |||||
10748135
|
Saint Gobain Life Sciences
203018-50 |
15 mm | 50/boîte | N/A | |||||
10696585
|
Saint Gobain Life Sciences
203027-50 |
21 mm | 50/boîte | N/A | |||||
10114394
|
Saint Gobain Life Sciences
203021-50 |
17 mm | 50/boîte | N/A | |||||
11704538
|
Saint Gobain Life Sciences
20303420 |
29 mm | 20/boîte | N/A | |||||
10256164
|
Saint Gobain Life Sciences
203041-05 |
34 mm | 5/boîte | N/A | |||||
11734538
|
Saint Gobain Life Sciences
20304910 |
41 mm | 10/boîte | N/A | |||||
11724538
|
Saint Gobain Life Sciences
20304520 |
36 mm | 20/boîte | N/A | |||||
11744538
|
Saint Gobain Life Sciences
20305410 |
47 mm | 10/boîte | N/A | |||||
11774518
|
Saint Gobain Life Sciences
203008100 |
4 mm | 100/boîte | N/A | |||||
10062664
|
Saint Gobain Life Sciences
203010-100 |
5 mm | 100/boîte | N/A | |||||
11784518
|
Saint Gobain Life Sciences
20301350 |
8 mm | 50/boîte |
14.45€
50 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Résistance à la température de -35 à +70°C (120°C dans des conditions humides)
- Norme DIN 18271
- Couleur gris-bleu
Spécification
Bleu | |
Caoutchouc naturel | |
Bouchon |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.