Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bouchons en caoutchouc naturel
Fabriqués en caoutchouc naturel élastique, ces bouchons sont flexibles et offrent une étanchéité totale et une bonne adhérence. Les bouchons en caoutchouc naturel Saint Gobain Life Sciences Performance Plastics™ résistent aux agents chimiques lors d’un usage normal en laboratoire. Idéal pour une utilisation avec des pipettes, des flacons, des bouteilles ou des ballons.
Marque: Saint Gobain Life Sciences 203010-100
Description
- Résistance à la température de -35 à +70°C (120°C dans des conditions humides)
- Norme DIN 18271
- Couleur gris-bleu
Spécification
20 mm | |
Bleu | |
9 mm | |
Bouchon |
100/boîte | |
5 mm | |
Caoutchouc naturel | |
10D |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.