Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bouchons en caoutchouc naturel
Fabriqués en caoutchouc naturel élastique, ces bouchons sont flexibles et offrent une étanchéité totale et une bonne adhérence. Les bouchons en caoutchouc naturel Saint Gobain Life Sciences Performance Plastics™ résistent aux agents chimiques lors d’un usage normal en laboratoire. Idéal pour une utilisation avec des pipettes, des flacons, des bouteilles ou des ballons.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences 20304910
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11734538
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Résistent à des températures comprises entre -35 et +70°C (120°C dans des conditions humides)
  • Norme DIN 18271
  • Gris-bleu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
40 mm
Bleu
49 mm
Bouchon
10/boîte
41 mm
Caoutchouc naturel
49D
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales