Learn More
MP Biomedicals™ Hyaluronidase, testicules bovins
Testicules bovins
191.00€ - 510.00€
Spécification
Concentration | ≥300 U/mg |
---|---|
Couleur | Brun clair |
pH | 4,5 à 6 |
À utiliser avec (application) | Dispersion et administration des médicaments |
Contenu et stockage | -20°C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11333929
|
MP Biomedicals™
0210074080 |
100 mg |
191.00€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11353929
|
MP Biomedicals™
0210074091 |
1 g |
510.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11343929
|
MP Biomedicals™
0210074090 |
500 mg |
269.00€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Hyaluronidase, [37326-33-3]
- Hyaluronate glycanohydrolase
- Activité : 300 unités USP/mg min.
- Poudre lyophilisée
Spécification
≥300 U/mg | |
4,5 à 6 | |
-20°C | |
Hyaluronidase | |
Fe2+ et Fe3+ sont des inhibiteurs, tout comme Mn2+ et Cu2+ |
Brun clair | |
Dispersion et administration des médicaments | |
Testicules de bovins | |
≈ 55 | |
Poudre lyophilisée |
Safety and Handling
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Hyaluronidase
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hyaluronidase