Learn More
MP Biomedicals™ Hyaluronidase, testicules bovins
Testicules bovins
Marque: MP Biomedicals™ 0210074090
255.55 EUR valable jusqu'au 2025-08-24
Utilisez le code promo "24117" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Hyaluronidase, [37326-33-3]
- Hyaluronate glycanohydrolase
- Activité : 300 unités USP/mg min.
- Poudre lyophilisée
Spécification
≥300 U/mg | |
4,5 à 6 | |
-20°C | |
500 mg | |
≈ 55 | |
Poudre lyophilisée |
Brun clair | |
Dispersion et administration des médicaments | |
Testicules de bovins | |
Hyaluronidase | |
Fe2+ et Fe3+ sont des inhibiteurs, tout comme Mn2+ et Cu2+ |