Learn More
MP Biomedicals™ Hyaluronidase, testicules bovins
Testicules bovins
Marque: MP Biomedicals™ 0210074080
139.31 EUR valable jusqu'au 2025-08-24
Utilisez le code promo "24117" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Hyaluronidase, [37326-33-3]
- Hyaluronate glycanohydrolase
- Activité : 300 unités USP/mg min.
- Poudre lyophilisée
Spécification
≥300 U/mg | |
4,5 à 6 | |
-20°C | |
100 mg | |
≈ 55 | |
Poudre lyophilisée |
Brun clair | |
Dispersion et administration des médicaments | |
Testicules de bovins | |
Hyaluronidase | |
Fe2+ et Fe3+ sont des inhibiteurs, tout comme Mn2+ et Cu2+ |
Safety and Handling
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Hyaluronidase
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hyaluronidase