missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LASS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Spécification
Antigène | LASS2 |
---|---|
Concentration | 0.21 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16819874
|
Proteintech
20344-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48CHF
20µL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
16809874
|
Proteintech
20344-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92CHF
150µL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
LASS2 is a protein that has sequence similarity to yeast longevity assurance gene 1. Mutation or overexpression of the related gene in yeast has been shown to alter yeast lifespan. The human protein may play a role in the regulation of cell growth. This gene encodes a protein that has sequence similarity to yeast longevity assurance gene 1. Mutation or overexpression of the related gene in yeast has been shown to alter yeast lifespan. The human protein may play a role in the regulation of cell growth. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been described.Spécification
LASS2 | |
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q924Z4, Q96G23 | |
29956, 76893 | |
LASS2 Fusion Protein Ag14151 | |
Primary | |
-20°C | |
CERS2 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CerS2, L3, LASS2, SP260, TMSG1 | |
Cers2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit