Learn More
LASS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 20344-1-AP-20UL
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16819874
  • 136.48CHF / 20µL
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
LASS2 is a protein that has sequence similarity to yeast longevity assurance gene 1. Mutation or overexpression of the related gene in yeast has been shown to alter yeast lifespan. The human protein may play a role in the regulation of cell growth. This gene encodes a protein that has sequence similarity to yeast longevity assurance gene 1. Mutation or overexpression of the related gene in yeast has been shown to alter yeast lifespan. The human protein may play a role in the regulation of cell growth. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been described.
Specifica
Specifica
LASS2
Polyclonal
Unconjugated
CERS2
CerS2, L3, LASS2, SP260, TMSG1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
29956, 76893
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q924Z4, Q96G23
Cers2
LASS2 Fusion Protein Ag14151
20 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato