Learn More
HPCAL4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | HPCAL4 |
---|---|
Concentration | 0.26 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16890194
|
Proteintech
12470-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16880194
|
Proteintech
12470-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
May be involved in the calcium-dependent regulation of rhodopsin phosphorylation.Spécification
HPCAL4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9UM19 | |
51440 | |
HPCAL4 Fusion Protein Ag3153 | |
Primary | |
-20°C | |
HPCAL4 |
0.26 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
hippocalcin like 4, Hippocalcin like protein 4, HLP4, HPCAL4 | |
HPCAL4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |