Learn More
HPCAL4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 12470-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16880194
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
May be involved in the calcium-dependent regulation of rhodopsin phosphorylation.
Spécification
Spécification
HPCAL4
Polyclonal
Unconjugated
HPCAL4
hippocalcin like 4, Hippocalcin like protein 4, HLP4, HPCAL4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
51440
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.26 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9UM19
HPCAL4
HPCAL4 Fusion Protein Ag3153
150 μL