missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HBM Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | HBM |
---|---|
Concentration | 0.21 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16819484
|
Proteintech
19996-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16809484
|
Proteintech
19996-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The antibody is specific to HBM.
HBM, also named as HBAP2, belongs to the globin family.Spécification
HBM | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q6B0K9 | |
3042 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
HBM |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
HBAP2, HBAZ, HBM, HBZ, HBZ2, Hemoglobin mu chain, Hemoglobin subunit mu, Hemoglobin subunit zeta, Hemoglobin zeta chain, hemoglobin, mu, hemoglobin, zeta, Mu globin, Zeta globin | |
HBM | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit