missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HBM Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 19996-1-AP-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The antibody is specific to HBM.
HBM, also named as HBAP2, belongs to the globin family.Specifica
HBM | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
HBM | |
HBAP2, HBAZ, HBM, HBZ, HBZ2, Hemoglobin mu chain, Hemoglobin subunit mu, Hemoglobin subunit zeta, Hemoglobin zeta chain, hemoglobin, mu, hemoglobin, zeta, Mu globin, Zeta globin | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
3042 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot | |
0.21 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Q6B0K9 | |
HBM | |
Peptide | |
20 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu