missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HBM Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 19996-1-AP-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The antibody is specific to HBM.
HBM, also named as HBAP2, belongs to the globin family.Spécification
HBM | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
HBM | |
HBAP2, HBAZ, HBM, HBZ, HBZ2, Hemoglobin mu chain, Hemoglobin subunit mu, Hemoglobin subunit zeta, Hemoglobin zeta chain, hemoglobin, mu, hemoglobin, zeta, Mu globin, Zeta globin | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
3042 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot | |
0.21 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Q6B0K9 | |
HBM | |
Peptide | |
150 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu