Learn More
IKA™ Bloc d’essais à fond plat
Compatible avec différents agitateurs IKA.
87.50€ - 91.00€
Spécification
Comprend | Portoir carré |
---|---|
Longueur (impériale) | 3,1 in |
Longueur (métrique) | 79 mm |
Forme | Fond plat |
Type | Bloc d’essai |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15360272
|
IKA™
0025000631 |
40 ml |
87.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15390177
|
IKA™
0025000626 |
4 ml |
87.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15320187
|
IKA™
0025000628 |
16 ml |
91.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15386833
|
IKA™
0025000627 |
8 ml |
91.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15380187
|
IKA™
0025000629 |
20 ml |
87.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15359420
|
IKA™
0025000630 |
30 ml |
87.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Flat bottom wells
- Volume Range: 8 to 40 mL
- Number of Holes Available: 4, 9 or 16
Spécification
Portoir carré | |
79 mm | |
Bloc d’essai | |
79 mm |
3,1 in | |
Fond plat | |
3,1 in |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.