Learn More
IKA™ Bloc d’essais à fond plat
Compatible avec différents agitateurs IKA.
Marque:  IKA™ 0025000626
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15390177
  • 87.50€ / 1 pièce
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Puits à fond plat
  • Plage de volume : 8 à 40 ml
  • Nombre de trous disponibles : 4, 9 ou 16
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
4 ml
15,2 mm
3,1 in
Fond plat
3,1 in
0,6 in
Portoir carré
79 mm
Bloc d’essai
79 mm