Learn More
IKA™ Bloc d’essais à fond plat
Compatible avec différents agitateurs IKA.
Marque: IKA™ 0025000628
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Puits à fond plat
- Plage de volume : 8 à 40 ml
- Nombre de trous disponibles : 4, 9 ou 16
Spécification
16 ml | |
20,5 mm | |
3,1 in | |
Fond plat | |
3,1 in |
0,8 in | |
Portoir carré | |
79 mm | |
Bloc d’essai | |
79 mm |