Learn More
Bel-Art™ Densimètre pour alcool éthylique
Le densimètre Bel-Art™ pour alcool éthylique est utilisé pour déterminer la preuve d’alcool éthylique des spiritueux, il est disponible dans différentes plages de 0 à 206 %.
118.00€ - 141.72€
Spécification
Type | Densimètre |
---|---|
Précision | ± 0,2% |
Longueur (métrique) | 300 mm |
Comprend | Déclaration d’exactitude |
Matériau | Lest, verre |
Code produit | Marque | Alcohol Range | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alcohol Range | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17480264
|
Bel-Art™
B61807-4500 |
60 à 80% |
139.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17490264
|
Bel-Art™
B61807-4600 |
105 à 125% |
139.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17400274
|
Bel-Art™
B61807-4700 |
125 à 145% |
139.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17410274
|
Bel-Art™
B61807-4800 |
145 à 165% |
138.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17420274
|
Bel-Art™
B61807-4900 |
165 à 185% |
141.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17430274
|
Bel-Art™
B61807-5000 |
185 à 206% |
118.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- 300 mm (12 in) long
- Ballast et verre sans plomb
- Fabriqués conformément au Bureau of Internal Revenue, Département du Trésor des États-Unis, les tolérances énumérées pour ces densimètres sont celles décrites dans la circulaire 555 du National Bureau of Standards (Bureau national des normes), Test des densimètres
- Numéro de série individuel
- Standardisation de la température de 60 °F (15 °C)
- Inspection manuelle par notre équipe de qualité américaine
- Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST
- Remarque : Les densimètres doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.
Spécification
Densimètre | |
300 mm | |
Lest, verre | |
Sans plomb | |
15°C (60°C) |
± 0,2% | |
Déclaration d’exactitude | |
12 in | |
Détermination de la preuve de l’alcool éthylique des spiritueux |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.