Learn More
Bel-Art™ Densimètre pour alcool éthylique
Le densimètre Bel-Art™ pour alcool éthylique est utilisé pour déterminer la preuve d’alcool éthylique des spiritueux, il est disponible dans différentes plages de 0 à 206 %.
Marque:  Bel-Art™ B61807-5000
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17430274
  • 118.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 18-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • 300 mm (12 po) de long
  • Ballast et verre sans plomb
  • Fabriqués conformément au Bureau of Internal Revenue, Département du Trésor des États-Unis ; les tolérances énumérées pour ces densimètres sont celles décrites dans la circulaire 555 du National Bureau of Standards (Bureau national des normes), test des densimètres
  • Numéro de série individuel
  • Normalisation de la température : 60°F (15°C)
  • Inspection manuelle par notre équipe de qualité américaine
  • Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST
  • Remarque : Les densimètres doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.
Spécification
Spécification
Densimètre
300 mm
Lest, verre
Sans plomb
15°C (60°C)
± 0,2%
Déclaration d’exactitude
12 in
Détermination de la preuve de l’alcool éthylique des spiritueux
185 à 206%