Learn More
Bel-Art™ Densimètre pour alcool éthylique
Le densimètre Bel-Art™ pour alcool éthylique est utilisé pour déterminer la preuve d’alcool éthylique des spiritueux, il est disponible dans différentes plages de 0 à 206 %.
Marque: Bel-Art™ B61807-4800
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 300 mm (12 po) de long
- Ballast et verre sans plomb
- Fabriqués conformément au Bureau of Internal Revenue, Département du Trésor des États-Unis ; les tolérances énumérées pour ces densimètres sont celles décrites dans la circulaire 555 du National Bureau of Standards (Bureau national des normes), test des densimètres
- Numéro de série individuel
- Normalisation de la température : 60°F (15°C)
- Inspection manuelle par notre équipe de qualité américaine
- Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST
- Remarque : Les densimètres doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.
Spécification
Densimètre | |
300 mm | |
Lest, verre | |
Sans plomb | |
15°C (60°C) |
± 0,2% | |
Déclaration d’exactitude | |
12 in | |
Détermination de la preuve de l’alcool éthylique des spiritueux | |
145 à 165% |