Learn More
Séléniure de diphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1132-39-4 | C12H10Se | 233.183 g/mol
31.80€ - 409.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1132-39-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C12H10Se |
Molecular Weight (g/mol) | 233.183 |
MDL-nummer | MFCD00014067 |
InChI Key | ORQWTLCYLDRDHK-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | diphenyl selenide, diphenylselenium, phenyl selenide, biphenyl selenide, selenide, phenyl, benzene, 1,1'-selenobis, biphenyl selenium, difenylselenium, 1,1'-selenobisbenzene, diphenyl selenium |
PubChem CID | 14333 |
IUPAC Name | phénylsélanylbenzène |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)[Se]C2=CC=CC=C2 |
Code produit | Marque | Aantal | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Aantal | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11403937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18364.03 |
1 g |
31.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11413937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18364.06 |
5 g |
103.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11423937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18364.14 |
25 g |
409.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Diphenyl selenide is used for anti-selective Michael addition of thiols and their analogs to nitro-olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe sélénide de diphényle est utilisé pour l’addition de thiols-Michael anti-sélectifs et de leurs analogues aux nitro-oléfines.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
1132-39-4 | |
233.183 | |
ORQWTLCYLDRDHK-UHFFFAOYSA-N | |
14333 | |
C1=CC=C(C=C1)[Se]C2=CC=CC=C2 |
C12H10Se | |
MFCD00014067 | |
diphenyl selenide, diphenylselenium, phenyl selenide, biphenyl selenide, selenide, phenyl, benzene, 1,1'-selenobis, biphenyl selenium, difenylselenium, 1,1'-selenobisbenzene, diphenyl selenium | |
phénylsélanylbenzène |
Spécification
Diphenyl selenide | |
3°C | |
165°C to 167°C (12 mmHg) | |
C12H10Se | |
UN3440 | |
Immiscible with water. | |
C1=CC=C(C=C1)[Se]C2=CC=CC=C2 | |
233.183 | |
233.17 |
1132-39-4 | |
1.351 | |
Unpleasant | |
MFCD00014067 | |
diphenyl selenide, diphenylselenium, phenyl selenide, biphenyl selenide, selenide, phenyl, benzene, 1,1'-selenobis, biphenyl selenium, difenylselenium, 1,1'-selenobisbenzene, diphenyl selenium | |
ORQWTLCYLDRDHK-UHFFFAOYSA-N | |
phénylsélanylbenzène | |
14333 | |
98% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H301-H331-H373
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 214-474-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Diphenyl selenide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1,1-Selenobisbenzene