Learn More
Séléniure de diphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11423937
Click to view available options
Aantal:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1132-39-4 | C12H10Se | 233.183 g/mol
Diphenyl selenide is used for anti-selective Michael addition of thiols and their analogs to nitro-olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sélénide de diphényle est utilisé pour l’addition de thiols-Michael anti-sélectifs et de leurs analogues aux nitro-oléfines.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1132-39-4
Moleculaire formule C12H10Se
Molecular Weight (g/mol) 233.183
MDL-nummer MFCD00014067
InChI Key ORQWTLCYLDRDHK-UHFFFAOYSA-N
Synoniem diphenyl selenide, diphenylselenium, phenyl selenide, biphenyl selenide, selenide, phenyl, benzene, 1,1'-selenobis, biphenyl selenium, difenylselenium, 1,1'-selenobisbenzene, diphenyl selenium
PubChem CID 14333
IUPAC Name phénylsélanylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Se]C2=CC=CC=C2
Specifications
Chemische naam of materiaal Diphenyl selenide
Smeltpunt 3°C
Dichtheid 1.351
Kookpunt 165°C to 167°C (12 mmHg)
Geur Unpleasant
Aantal 25 g
VN-nummer UN3440
Oplosbaarheidsinformatie Immiscible with water.
Formulegewicht 233.17
Percent Purity 98%