Learn More
Séléniure de diphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403937
Click to view available options
Aantal:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1132-39-4 | C12H10Se | 233.183 g/mol
Diphenyl selenide is used for anti-selective Michael addition of thiols and their analogs to nitro-olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sélénide de diphényle est utilisé pour l’addition de thiols-Michael anti-sélectifs et de leurs analogues aux nitro-oléfines.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1132-39-4
Moleculaire formule C12H10Se
Molecular Weight (g/mol) 233.183
MDL-nummer MFCD00014067
InChI Key ORQWTLCYLDRDHK-UHFFFAOYSA-N
Synoniem diphenyl selenide, diphenylselenium, phenyl selenide, biphenyl selenide, selenide, phenyl, benzene, 1,1'-selenobis, biphenyl selenium, difenylselenium, 1,1'-selenobisbenzene, diphenyl selenium
PubChem CID 14333
IUPAC Name phénylsélanylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Se]C2=CC=CC=C2
Spécification
Chemische naam of materiaal Diphenyl selenide
Smeltpunt 3°C
Dichtheid 1.351
Kookpunt 165°C to 167°C (12 mmHg)
Geur Unpleasant
Aantal 1 g
VN-nummer UN3440
Oplosbaarheidsinformatie Immiscible with water.
Formulegewicht 233.17
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphenyl selenide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,1-Selenobisbenzene