Learn More
DBR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène DBR1
Concentration 0.37 mg/mL
Applications Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Price Quantity & Availability  
16875464
View Documents
Proteintech
16019-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16865464
View Documents
Proteintech
16019-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The RNA lariat debranching enzyme, or DBR1, specifically hydrolyzes 2-prime-to-5-prime branched phosphodiester bonds at the branch point of excised lariat intron RNA and converts them into linear molecules.
Specifications
Specifications
DBR1
Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q923B1, Q9UK59
51163, 681234, 83703
DBR1 Fusion Protein Ag8830
Primary
-20°C
DBR1
0.37 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
DBR1, Lariat debranching enzyme
DBR1
IgG
Antigen Affinity Chromatography