Learn More
DBR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 16019-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The RNA lariat debranching enzyme, or DBR1, specifically hydrolyzes 2-prime-to-5-prime branched phosphodiester bonds at the branch point of excised lariat intron RNA and converts them into linear molecules.Spezifikation
DBR1 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
DBR1 | |
DBR1, Lariat debranching enzyme | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
51163, 681234, 83703 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
0.37 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Q923B1, Q9UK59 | |
DBR1 | |
DBR1 Fusion Protein Ag8830 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur