Learn More
DBR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 16019-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16875464
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The RNA lariat debranching enzyme, or DBR1, specifically hydrolyzes 2-prime-to-5-prime branched phosphodiester bonds at the branch point of excised lariat intron RNA and converts them into linear molecules.
Spécification
Spécification
DBR1
Polyclonal
Unconjugated
DBR1
DBR1, Lariat debranching enzyme
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
51163, 681234, 83703
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
0.37 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q923B1, Q9UK59
DBR1
DBR1 Fusion Protein Ag8830
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat