Learn More
Cyclin E2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène Cyclin E2
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16819333
Afficher les documents
Proteintech
11935-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16809333
Afficher les documents
Proteintech
11935-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
This gene encodes WW domain-containing binding protein 4. The WW domain represents a small and compact globular structure that interacts with proline-rich ligands. This encoded protein is a general spliceosomal protein that may play a role in cross-intron bridging of U1 and U2 snRNPs in the spliceosomal complex A.
Spécification
Spécification
Cyclin E2
Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human
O96020
9134
Cyclin E2 Fusion Protein Ag2532
Primary
-20°C
CCNE2
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CCNE2, CYCE2, cyclin E2, G1/S specific cyclin E2
CCNE2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Cyclin E2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech