Learn More
Cyclin E2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 11935-1-AP-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This gene encodes WW domain-containing binding protein 4. The WW domain represents a small and compact globular structure that interacts with proline-rich ligands. This encoded protein is a general spliceosomal protein that may play a role in cross-intron bridging of U1 and U2 snRNPs in the spliceosomal complex A.Spécification
Cyclin E2 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
CCNE2 | |
CCNE2, CYCE2, cyclin E2, G1/S specific cyclin E2 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
9134 | |
-20°C | |
Liquid |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
0.13 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
O96020 | |
CCNE2 | |
Cyclin E2 Fusion Protein Ag2532 | |
150 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Cyclin E2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu