Learn More
Cyclin E2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 11935-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16819333
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This gene encodes WW domain-containing binding protein 4. The WW domain represents a small and compact globular structure that interacts with proline-rich ligands. This encoded protein is a general spliceosomal protein that may play a role in cross-intron bridging of U1 and U2 snRNPs in the spliceosomal complex A.
Spécification
Spécification
Cyclin E2
Polyclonal
Unconjugated
CCNE2
CCNE2, CYCE2, cyclin E2, G1/S specific cyclin E2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
9134
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O96020
CCNE2
Cyclin E2 Fusion Protein Ag2532
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales