Learn More
Tenak™ Rack Comfort pour congélateurs-coffre, boîtes de 50 mm de haut, avec boîtes
Rack Comfort pouvant être utilisé avec tous les modèles de congélateurs-coffre.
88.15€ - 151.00€
Spécification
Comprend Ressorts de blocage
Capacité Boîtes (3)
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Congélateurs-coffre
Hauteur (métrique) 50 mm (boîte)
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque Capacité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Prix Quantité et disponibilité  
15210814
Afficher les documents
Tenak™
TE24500B
Boîtes (3)
88.15€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
15210824
Afficher les documents
Tenak™
TE24510B
Boîtes (9)
127.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 02-01-2026
Ajouter au panier
15230814
Afficher les documents
Tenak™
TE24502B
Boîtes (5)
99.05€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 02-01-2026
Ajouter au panier
15230824
Afficher les documents
Tenak™
TE24512B
Boîtes (10)
132.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 28-11-2025
Ajouter au panier
15250814
Afficher les documents
Tenak™
TE24504B
Boîtes (6)
106.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 02-01-2026
Ajouter au panier
15250824
Afficher les documents
Tenak™
TE24514B
Boîtes (11)
139.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 06-11-2025
Ajouter au panier
15270814
Afficher les documents
Tenak™
TE24506B
Boîtes (7)
111.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 02-01-2026
Ajouter au panier
15270824
Afficher les documents
Tenak™
TE24516B
Boîtes (12)
146.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 15-01-2026
Ajouter au panier
15280814
Afficher les documents
Tenak™
TE24508B
Boîtes (8)
120.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 02-01-2026
Ajouter au panier
15290824
Afficher les documents
Tenak™
TE24518B
Boîtes (13)
151.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 15-01-2026
Ajouter au panier
Description
Description
  • Racks dotés de verrous à ressort montés sur chaque étagère pour sécuriser les cryoboîtes.
  • Peut être utilisé avec la plupart des cryoboîtes de hauteur standard en carton, polypropylène et polycarbonate
  • Mesurez la hauteur intérieure de votre congélateur avant de choisir le rack adéquat
  • Fabriquée en acier inoxydable
  • Comprend des boîtes en carton blanc standard avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
Spécification
Spécification
Ressorts de blocage
Acier inoxydable
50 mm (boîte)
Boîtes (3)
Congélateurs-coffre