Learn More
Tenak™ Rack Comfort pour congélateurs-coffre, boîtes de 50 mm de haut, avec boîtes
Rack Comfort pouvant être utilisé avec tous les modèles de congélateurs-coffre.
Marque:  Tenak™ TE24504B
102.22 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15250814
  • 106.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 02-01-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Racks dotés de verrous à ressort montés sur chaque étagère pour sécuriser les cryoboîtes.
  • Peut être utilisé avec la plupart des cryoboîtes de hauteur standard en carton, polypropylène et polycarbonate
  • Mesurez la hauteur intérieure de votre congélateur avant de choisir le rack adéquat
  • Fabriquée en acier inoxydable
  • Comprend des boîtes en carton blanc standard avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
Spécification
Spécification
Ressorts de blocage
Acier inoxydable
Congélateurs-coffre
50 mm (boîte)
Boîtes (6)
6
140 x 140 x 355 mm