Learn More
Tenak™ Rack Comfort pour congélateurs-coffre, boîtes de 50 mm de haut, avec boîtes
Rack Comfort pouvant être utilisé avec tous les modèles de congélateurs-coffre.
Marque: Tenak™ TE24518B
146.92 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Racks dotés de verrous à ressort montés sur chaque étagère pour sécuriser les cryoboîtes.
- Peut être utilisé avec la plupart des cryoboîtes de hauteur standard en carton, polypropylène et polycarbonate
- Mesurez la hauteur intérieure de votre congélateur avant de choisir le rack adéquat
- Fabriquée en acier inoxydable
- Comprend des boîtes en carton blanc standard avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
Spécification
Ressorts de blocage | |
Acier inoxydable | |
Congélateurs-coffre | |
50 mm (boîte) |
Boîtes (13) | |
13 | |
140 x 140 x 720 mm |