Learn More
Chlorodiméthylvinylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1719-58-0 | C4H8ClSi | 119.64 g/mol
40.00€ - 109.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1719-58-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H8ClSi |
Molecular Weight (g/mol) | 119.64 |
MDL-nummer | MFCD00018090 |
InChI Key | RABBDIBWJVOAPB-ONEGZZNKSA-N |
Synoniem | chlorodimethylvinylsilane, dimethylvinylchlorosilane, vinyldimethylchlorosilane, chloro dimethyl vinylsilane, silane, chloroethenyldimethyl, chlorodimethyl vinyl silane, unii-xja6n5221t, chloroethenyldimethyl-silane, chloro ethenyl dimethylsilane, chloro-dimethyl-ethenyl-silane |
PubChem CID | 519368 |
SMILES | C[Si](C)\C=C\Cl |
Code produit | Marque | Aantal | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Aantal | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11312937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16198.14 |
25 g |
40.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11322937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16198.22 |
100 g |
109.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chlorodimethylvinylsilane is used to prepare silicon-containing polymers, silaheterocycles and new chelating ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorodiméthylvinylsilane est utilisé pour préparer des polymères contenant du silicone, des silahétérocycles et de nouveaux ligands chélateurs.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Il est sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec.
Identifiants chimiques
1719-58-0 | |
119.64 | |
RABBDIBWJVOAPB-ONEGZZNKSA-N | |
519368 |
C4H8ClSi | |
MFCD00018090 | |
chlorodimethylvinylsilane, dimethylvinylchlorosilane, vinyldimethylchlorosilane, chloro dimethyl vinylsilane, silane, chloroethenyldimethyl, chlorodimethyl vinyl silane, unii-xja6n5221t, chloroethenyldimethyl-silane, chloro ethenyl dimethylsilane, chloro-dimethyl-ethenyl-silane | |
C[Si](C)\C=C\Cl |
Spécification
82°C to 83°C | |
1719-58-0 | |
MFCD00018090 | |
1737688 | |
chlorodimethylvinylsilane, dimethylvinylchlorosilane, vinyldimethylchlorosilane, chloro dimethyl vinylsilane, silane, chloroethenyldimethyl, chlorodimethyl vinyl silane, unii-xja6n5221t, chloroethenyldimethyl-silane, chloro ethenyl dimethylsilane, chloro-dimethyl-ethenyl-silane | |
RABBDIBWJVOAPB-ONEGZZNKSA-N | |
[(1E)-2-chloroethenyl]dimethylsilyl | |
519368 | |
97% | |
Moisture sensitive |
Chlorodimethylvinylsilane | |
C4H8ClSi | |
UN2985 | |
−12°C (10°F) | |
Reacts with water. | |
C[Si](C)\C=C\Cl | |
119.64 | |
120.66 | |
1.416 | |
0.883 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H225-H314-H318
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P374-P501c
H225-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLOROSILANES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 217-007-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
- Chlorodimethylvinylsilane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Chlorodimethylvinylsilane