Learn More
Chlorodiméthylvinylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11322937
Click to view available options
Aantal:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1719-58-0 | C4H8ClSi | 119.64 g/mol
Chlorodimethylvinylsilane is used to prepare silicon-containing polymers, silaheterocycles and new chelating ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorodiméthylvinylsilane est utilisé pour préparer des polymères contenant du silicone, des silahétérocycles et de nouveaux ligands chélateurs.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Il est sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1719-58-0
Moleculaire formule C4H8ClSi
Molecular Weight (g/mol) 119.64
MDL-nummer MFCD00018090
InChI Key RABBDIBWJVOAPB-ONEGZZNKSA-N
Synoniem chlorodimethylvinylsilane, dimethylvinylchlorosilane, vinyldimethylchlorosilane, chloro dimethyl vinylsilane, silane, chloroethenyldimethyl, chlorodimethyl vinyl silane, unii-xja6n5221t, chloroethenyldimethyl-silane, chloro ethenyl dimethylsilane, chloro-dimethyl-ethenyl-silane
PubChem CID 519368
SMILES C[Si](C)\C=C\Cl
Spécification
Kookpunt 82°C to 83°C
Chemische naam of materiaal Chlorodimethylvinylsilane
Aantal 100 g
VN-nummer UN2985
Beilstein 1737688
Vlampunt −12°C (10°F)
Oplosbaarheidsinformatie Reacts with water.
IUPAC Name [(1E)-2-chloroéthényl]diméthylsilyl
Formulegewicht 120.66
Percent Purity 97%
Brekingsindex 1.416
Gevoeligheid Moisture sensitive
Dichtheid 0.883