Learn More
Chlorodiméthylvinylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Aantal:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Description
Chlorodimethylvinylsilane is used to prepare silicon-containing polymers, silaheterocycles and new chelating ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorodiméthylvinylsilane est utilisé pour préparer des polymères contenant du silicone, des silahétérocycles et de nouveaux ligands chélateurs.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Il est sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec.
Le chlorodiméthylvinylsilane est utilisé pour préparer des polymères contenant du silicone, des silahétérocycles et de nouveaux ligands chélateurs.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Il est sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec.
Spécification
Spécification
Kookpunt | 82°C to 83°C |
Chemische naam of materiaal | Chlorodimethylvinylsilane |
Aantal | 25 g |
VN-nummer | UN2985 |
Beilstein | 1737688 |
Vlampunt | −12°C (10°F) |
Oplosbaarheidsinformatie | Reacts with water. |
IUPAC Name | [(1E)-2-chloroethenyl]dimethylsilyl |
Formulegewicht | 120.66 |
Percent Purity | 97% |
Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Chlorodimethylvinylsilane
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Chlorodimethylvinylsilane