Learn More
Sampling Systems™ Chemical Spoon and Spatula
This versatile chemical spoon and spatula has a robust design and is made from 304 stainless steel. It can be used as both a spoon and a spatula to allow for greater versatility in the sampling of both powder and liquid products.
4.70€ - 13.95€
Spécification
Type de produit Spoon
Matériau Acier inoxydable
Autoclavable Autoclavable
Jetable Reusable
Graduée No
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
17942112
Afficher les documents
Sampling Systems™
A625-150
154 mm
4.70€
1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17962012
Afficher les documents
Sampling Systems™
A625-200
201 mm
7.00€
1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17952012
Afficher les documents
Sampling Systems™
A625-280
280 mm
11.65€
1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17992012
Afficher les documents
Sampling Systems™
A625-320
317 mm
13.95€
1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Description
  • No sharp edges or crevices, making it ideal for use in food, pharma and chemical companies
  • Available in a range of sizes
  • Heavy duty design for comfortable use
  • Ideal for measuring, sampling and dosing powders and liquids
Spécification
Spécification
Spoon
Autoclavable
No
Acier inoxydable
Reusable
Non stérile